Kluczowe dokumenty
EM3234
Supelco
Water
Deionized Distilled, ASTM Type II
Synonim(y):
Water
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
50202301
bp:
100 °C (lit.)
Nazwa produktu
Woda dejonizowana destylowana, ASTM typ II, Distilled, ASTM Type II
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
opis
TOC <= 50g/L (at the time of manufacture)
Formularz
liquid
okres trwałości
18 mo. (from manufacture date)
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.01 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.4 ppm Chloride
≤0.4 ppm Nitrate
≤1.0 ppm Phosphate
≤1.0 ppm Sulfate
≤20 ppm Total solids
≤3 ppb Silica (SiO2)
≤5 ppb Chloride (Cl)
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
przewodność
≤1 S/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppb
ślady kationów
Fe: ≤0.3 ppm
Na: ≤5 ppb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Destylowany, ASTM typ II
Komentarz do analizy
Data ważności: 18 miesięcy od daty produkcji
Chlorek (Cl): 5ppb max
Kolor (APHA): 10 max
Przewodność w 25°C: 1.0S/cm max
Postać: Klarowna ciecz
Metale ciężkie (jako Pb): 0.01ppm max
Chromatografia jonowa, Chlorki: 0.4ppm max
Chromatografia jonowa, Azotan: 0.4ppm max
Chromatografia jonowa, Fosforan: 1.0ppm max
Chromatografia jonowa, Siarczan: 1.0ppm max
Żelazo (Fe): 0.3ppm max
Limity mikrobiologiczne (w momencie produkcji): 10CFU/mL max
Rezystywność w 25°C: 1.0MOhm "cm min
Krzemionka (SiO2): 3ppb max
Sód (Na): 5ppb max
Substancje redukujące nadmanganian: Aby przejść test
Całkowity węgiel organiczny (w momencie produkcji): 50g/L max
Całkowita zawartość substancji stałych: 20ppm max
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available