Kluczowe dokumenty
DX2370
Supelco
Ditizon
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHNHCSN=NC6H5
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352127
Numer indeksu EC:
200-454-1
Próba:
≥85.0% (spectrophotometric assay)
agency
meets USP/NF
Próba
≥85.0% (spectrophotometric assay)
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
pozostałość po prażeniu
≤0.2%
kolor
black
mp
168 °C (decomposition)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
Klucz InChI
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dithizone to produkt o wysokiej czystości, który spełnia specyfikacje odczynników odpowiednie do testowania monografii USP/NF.
Komentarz do analizy
Test (spektrofotometryczny): 85,0% min
Kolor: Czarny
Postać: Drobne kryształy lub proszek
Metale ciężkie (jako Pb): 0.002% max
Tożsamość: Przechodzi test
Stosunek absorbancji: 1.55 min
Pozostałość po zapaleniu: 0,2% max
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3