Kluczowe dokumenty
DX1045
Supelco
Diethylamine
Synonim(y):
Diethylamine, Diethamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2NH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
203-716-3
Próba:
≥98%
bp:
56 °C/1013 mbar
ciśnienie pary:
253 hPa ( 20 °C)
ciśnienie pary
253 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤1000 ppm Water (H2O)
kolor
APHA: ≤30
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
56 °C/1013 mbar
mp
-50 °C
temp. przejścia
flash point -23 °C
gęstość
0.71 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay: 98% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 1000ppm max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup