Key Documents
DR1122
Sigma-Aldrich
Anti-KLF10 Mouse mAb (4G9)
liquid, clone 4G9, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Kruppel-like Factor 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G9, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF10(7071)
Opis ogólny
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45 kDa KLF10 protein.
Recognizes the ~45 kDa KLF10 protein in K562 and HeLa cells.
This Anti-KLF10 Mouse mAb (4G9) is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of KLF10.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1-110 human KLF10, expressed as a GST fusion protein
Zastosowanie
Immunoblotting (1-5 g/ml)Immunocytochemistry (10 g/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
K562 cells, HeLa cells
Inne uwagi
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.