CX1050
Chloroform
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonim(y):
Trichloromethane, Methylidyne trichloride
About This Item
Polecane produkty
agency
meets USP/NF
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Postać
liquid
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
pozostałość po odparowaniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
rozpuszczalność
8 g/L
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
absorpcja UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 290-400 nm Amax: ≤0.01
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Meets ACS Specifications.Stabilized with Alkene.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash