CWL3M4S03
Milligard® LPB 0.2 µm nominal, Cartridge
cartridge nominal length 4 in. (10 cm), filter diam. 2.8 in. (7.1 cm), Code M ((2-118) O-rings)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyester support
polypropylene device
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Milligard®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Milligard®
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
4 in.
Szerokość
2.9 in.
długość nominalna kartridża
4 in. (10 cm)
śr. filtra
2.8 in. (7.1 cm)
rozmiar filtra
4 in.
powierzchnia filtracyjna
0.34 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Milligard® LPB
wielkość porów
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
kod wkładu
Code M ((2-118) O-rings)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥9 L
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE® -25 user guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations