Key Documents
CVHL73PP240-P
Durapore® 0.45 µm, Cartridge
About This Item
Materiały
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
powierzchnia filtracyjna
2.07 m2
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
kod wkładu
Code 7
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany