Kluczowe dokumenty
CVGL72TPK48
Millipore
Durapore® 0.22 µm, Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
metody
sterile filtration: suitable
Długość
20 in.
Szerokość
2.7 in.
powierzchnia filtracyjna
1.38 m2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
kod wkładu
Code 7
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany