CVGB75S01
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7
Synonim(y):
Durapore Cartridge Filter 5 in. 0.22 µm hydrophobic Code 7
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
≤5 mL/min nitrogen diffusion at 1.7 bar (25 psig) and 23 °C (with water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
metody
sterile filtration: suitable
Długość
5 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
5 in. (12.5 cm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.35 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤10 mg
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
30 SIP cycles of 30 min @ 126 °C; 30 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.