CT05F1C50
Polygard® CT Cartridge Filter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonim(y):
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
wielkość porów
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code F (double open end w/flat gaskets)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany