Key Documents
CN1H72001
Millipore
*PP PLEAT CART 10UM 20" C-7
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
wielkość porów
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge