CHVE73TS240-P
Millipore Express® SHRP, Cartridge
About This Item
Materiały
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Millipore Express®
Właściwości
hydrophilic
metody
sterile filtration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
rozmiar rdzenia
, polysulfone
powierzchnia filtracyjna
1.44 m2
macierz
Millipore Express® SHR ((w/Prefilter))
pore size
0.5/0.1 μm
kod wkładu
Code 7