CGW9N4S03
Polysep™ II 2.0/1.2 µm nominal, Cartridge
pore size 2.0/1.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code N (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Polysep II Cartridge Filter 4 in. 2.0/1.2 μm Code N
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
zgodność regionalna
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Polysep™
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polysep™
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
4 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
4 in. (10 cm)
Średnica
7.1 cm (2.8 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.19 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤56 mg/cartridge
Matryca
Polysep™ II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code N (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3