Kluczowe dokumenty
CGA473006
Millipore
CG Filter
pore size 0.4 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
CG Filter 30 in. 0.4 µm Code 7
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF)
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Właściwości
hydrophilic
dostępność
available only in Japan
Parametry
490 bar max. differential pressure at 20 °C
490 bar max. inlet pressure at 20 °C
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.15 m2
wielkość porów
0.4 μm nominal pore size
0.4 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Uwaga dotycząca przygotowania
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
Hot water sanitized @ 80 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L