Kluczowe dokumenty
CCGL73TP240-P
Charged Durapore® 0.22 µm, Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
PVDF membrane (net positive)
polypropylene support
silicone O-ring
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
metody
sterile filtration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
3.7 in.
rozmiar rdzenia
, polypropylene
powierzchnia filtracyjna
2.1 m2
Matryca
Charged Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
kod wkładu
Code 7
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany