CC1048
MMP-9, człowiek, proforma
Synonim(y):
Progelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Próba
>95% (total protein)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
>1200 mU/mg (specific activity of activated MMP-9 after trypsin activation)
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
0.2 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... MMP9(4318)
Opis ogólny
W przypadku pomiaru za pomocą substratu peptydowego dinitrofenylo-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg [Masui i in., 1977] aktywność specyficzna monomeru MMP-9
Zastosowanie
AKTYWACJA:
Porcję 10 μL monomeru MMP-9 miesza się z 20 μL roztworu trypsyny (patrz poniżej) i buforem aktywacyjnym w całkowitej objętości 100 μL. Mieszaninę inkubuje się przez 20 minut w temperaturze 37°C. Następnie trypsyna jest hamowana przez dodanie 10 μL roztworu aprotyniny.
Roztwór trypsyny: 0,50 mg TPCK-trypsyny/mL buforu aktywacyjnego. Roztwór jest przechowywany w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C.
Bufor aktywacyjny: 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2.
Roztwór aprotyniny: 1 mg aprotyniny/ml buforu aktywacyjnego. Roztwór jest przechowywany w temperaturze -20°C.
Porcję 10 μL monomeru MMP-9 miesza się z 20 μL roztworu trypsyny (patrz poniżej) i buforem aktywacyjnym w całkowitej objętości 100 μL. Mieszaninę inkubuje się przez 20 minut w temperaturze 37°C. Następnie trypsyna jest hamowana przez dodanie 10 μL roztworu aprotyniny.
Roztwór trypsyny: 0,50 mg TPCK-trypsyny/mL buforu aktywacyjnego. Roztwór jest przechowywany w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C.
Bufor aktywacyjny: 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2.
Roztwór aprotyniny: 1 mg aprotyniny/ml buforu aktywacyjnego. Roztwór jest przechowywany w temperaturze -20°C.
Definicja jednostki
Aktywność specyficzna: gdzie 1 U jest aktywnością hydrolizującą 1 mmol peptydu (7-metoksy-kumaryno-4-ylo)acetylo-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg) w ciągu 1 minuty w warunkach testu opisanych przez Knighta i in.
Postać fizyczna
Dostarczany jako płyn w 50 mM Tris-HCl, pH 7,0, 200 mM NaCl, 5 mM CaCl2, ,1 μM ZnCl2, 0,05% Brij-35, 0,05% NaN3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych porcjach. Enzym może być przechowywany w temperaturze -20°C przez kilka dni bez znaczącej utraty aktywności. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Komentarz do analizy
Monomer MMP-9 pojawia się jako główne pasmo przy 92 kDa w nieredukującym SDS-PAGE
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
M(r) 92,000 type IV collagenase is increased in plasma of patients with colon cancer and breast cancer.
Zucker, S, et al.
Cancer Research, 53, 140-146 (1993)
Synthetic substrates for vertebrate collagenase.
Masui, Y, et al.
Biochemical Medicine, 17, 215-221 (1977)
Matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) of the oral cavity: cellular origin and relationship to periodontal status.
Makela, M, et al.
Journal of Dental Research, 73, 1397-1406 (1994)
I E Collier et al.
Genomics, 9(3), 429-434 (1991-03-01)
The 72- and 92-kDa type IV collagenases are members of a group of secreted zinc metalloproteases. Two members of this family, collagenase and stromelysin, have previously been localized to the long arm of chromosome 11. Here we assign both of
Secretion of collagenolytic enzymes by human polymorphonuclear leukocytes.
Hibbs, M S, et al.
Collagen and Related Research, 4, 467-477 (1984)