Kluczowe dokumenty
CBL1348
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna beta1, klon HM beta 1.1
clone HM beta 1.1, from hamster
Synonim(y):
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen
CD29 includes MDF2,
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
hamster
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HM beta 1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
mouse ... Itgb1(16412)
Opis ogólny
Integryna beta 1 jest również znana jako CD29. Jest to przezbłonowa glikoproteina, która tworzy niekowalencyjne kompleksy z różnymi podjednostkami integryny alfa, tworząc funkcjonalne receptory, które wiążą się ze specyficznymi białkami macierzy zewnątrzkomórkowej. Receptory integryn biorą udział w regulacji wielu ważnych funkcji biologicznych, takich jak hemostaza, rozwój embrionalny, naprawa ran i zapobieganie zaprogramowanej śmierci komórek. Są one również zaangażowane w nieprawidłowe stany patologiczne, takie jak angiogeneza nowotworowa, wzrost komórek nowotworowych i przerzuty. Te heterodimeryczne receptory łączą cytoplazmatyczny cytoszkielet aktyny z białkami obecnymi w macierzy zewnątrzkomórkowej i na sąsiednich komórkach. Skupiska integryn na powierzchni komórek prowadzą do powstawania kontaktów ogniskowych. Interakcje między integrynami a macierzą zewnątrzkomórkową prowadzą do aktywacji szlaków transdukcji sygnału i regulacji ekspresji genów. Klon HM beta 1.1 hamuje adhezję, w której pośredniczy integryna beta 1.
Specyficzność
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Immunogen
Epitop: Pełna długość
Oczyszczony mysi antygen VLA-4
Zastosowanie
Wykrywaj integrynę beta1 przy użyciu tego przeciwciała przeciw integrynie beta1, klon HM beta 1.1 zatwierdzony do stosowania w IC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Jakość
Routinely evaluated by immunocytochemistry on mouse NIH3T3, A431 cells.
Opis wartości docelowych
130 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczono w PBS z 0,05% NaN3.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
NIH3T3, A431
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fahmy A Mamuya et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 313(4), F1026-F1037 (2017-07-14)
The renal collecting duct (CD) contains two major cell types, intercalated (ICs) and principal cells (PCs). A previous report showed that deletion of β1-integrin in the entire renal CD causes defective CD morphogenesis resulting in kidney dysfunction. However, subsequent deletion