Kluczowe dokumenty
CB1042
Sigma-Aldrich
Mysz anty-GSN mAb (3G5)
liquid, clone 3G5, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Gelsolin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G5, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSN(2934)
Opis ogólny
Anty-GSN, mysi przeciwciało monoklonalne, klon 3G5, rozpoznaje białko GSN o masie ~75 kDa w komórkach HeLa i ludzkiej tkance migdałków. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, WB i IHC (skrawki parafinowe).
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko GSN o masie ~75 kDa.
Rozpoznaje białko GSN o masie ~75 kDa w komórkach HeLa i ludzkiej tkance migdałków.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 673-783 ludzkiego GSN, wyrażany jako białko fuzyjne GST.
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Skrawki parafinowe (1 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa, ludzka tkanka migdałków