BX0483
Benzyl alcohol
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
Benzenemethanol
About This Item
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
817 °F
zanieczyszczenia
≤0.01% Benzaldehyde
≤0.01 meq/g Acidity
≤0.02% Acetophenone
pozostałość po odparowaniu
≤0.05%
kolor
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 101 °C
rozpuszczalność
40 g/L
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758