Kluczowe dokumenty
BW-5ML-B
Millipore
Anti-CDE (clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-CDE from the clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
klon
MS-24/MS-201/MS-26/MS-80, monoclonal
opakowanie
pkg of 5 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
70-90 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotyp
IgG
IgM
Zastosowanie
clinical testing
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Zastosowanie
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3