BPCKHF18002S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 180
2mil backing, 20mm width, pack of 14 slit rolls
Synonim(y):
Hi-Flow, HF, lateral flow membrane, Immunoassay membranes
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pack of 14 roll
producent / nazwa handlowa
Hi-Flow Plus
Parametry
180 sec/4 cm capillary flow rate
grubość spodu
2 mil (50 μm)
filter W × L
20 mm × 100 m
Dł. rolki
100 m (328 ft)
Szer. szczeliny
20 mm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Consistent Flow & Surface Chemistry, Robust manufacturing process
- Proprietary Surface Chemistry Optimised for Lateral Flow Applications
- High Quality Level: MQ400
- Trusted Partner and Brand with Decades of membrane manufacturing experience
- High production capacity, high stock levels, multiple manufacturing lines
- Convenient samples packs available in several formats
- Manufacturing scale quantities available to purchase online with immediate shipping.
BENEFITS:
- Consistent capillary flow time and membrane thickness
- Superior surface morphology allows for consistent and even flow distribution of reagents across the membrane surface
- Sharp, intense, and uniform test and control line formation
- Excellent intra-lot and inter-lot consistency.
- Better Assay sensitivity
- Excellent reproducibility
- Improved lateral flow test manufacturing yields.
- Quick Delivery and Lead time.
- No supply disruption
- Excellent Technical support
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Powiązane treści
Odkryj materiały membranowe o krytycznym znaczeniu dla rozwoju testów immunologicznych IVD z przepływem bocznym, w tym karty membranowe Hi-Flow™ z przepływem bocznym i materiały podkładek SureWick®.
Discover critical membrane materials for your IVD lateral flow immunoassay development including Hi-Flow™ lateral flow membrane cards and SureWick® pad materials.