Kluczowe dokumenty
BI0222
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Pyridine/Acetic Anhydride
Biosynthesis Novabiochem®
Synonim(y):
dna
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
temp. przejścia
flash point -21.5 °C (THF)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
BI0222-0201 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0222-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Komentarz do analizy
Assay (acetic anhydride): 9.5-10.5% v/v
Assay (pyridine): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 79-81% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-6.7 °F - closed cup - (THF)
Temperatura zapłonu (°C)
-21.5 °C - closed cup - (THF)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)