Kluczowe dokumenty
B650-150S
Płynne podłoże tioglikolanowe (FTM)
with 0.5% Beef extract, bottle capacity 300 mL, bottle filling volume 150 mL, suitable for sterility testing, closure type, White screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles
Synonim(y):
Bulion tioglikolanowy, FTM
About This Item
agency
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type White screw cap with septum and protector
ready-to-use
skład
with 0.5% Beef extract
opakowanie
pack of 12 bottles
metody
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
pojemność butelki
300 mL
bottle filling volume
150 mL
Opis ogólny
Fluid Thioglycollate Medium (FTM) z 0,5% ekstraktem z wołowiny jest złożoną pożywką przeznaczoną do hodowli i izolacji wymagających mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych obecnych w próbkach do testów sterylności w przemyśle farmaceutycznym.
Atmosfera beztlenowa jest tworzona poprzez zmniejszenie potencjału redoks pożywki za pomocą tioglikolanu i L-cysteiny. Dodatkowo związki te inaktywują rtęć i inne pierwiastki metali ciężkich obecne w środowisku. Obecność ekstraktu z wołowiny uzupełnia źródło węgla i innych niezbędnych witamin w pożywce w celu wsparcia wzrostu mikroorganizmów obecnych w próbce.
Obecność agaru może zmniejszyć szybką dyfuzję tlenu i prowadzić do niewielkiego zmętnienia w większych objętościach (wypełnionych butelkach). Wskaźnik resazuryny w pożywce wskazuje potencjał redukcyjny. Wzrost stężenia tlenu jest wskazywany przez reakcję zmiany koloru na różowy.
Zastosowanie
Pożywka Fluid Thioglycollate Medium (FTM) z 0,5% ekstraktem wołowym jest stosowana jako pożywka do testowania sterylności próbek farmaceutycznych. Pożywka FTM z 0,5% ekstraktem z wołowiny jest używana głównie do hodowli i izolacji drobnoustrojów beztlenowych i mikroaerofilnych.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2