Kluczowe dokumenty
AX1699KC
Supelco
Rozpuszczalnik KC
AQUASTAR®
Synonim(y):
Karl Fischer
About This Item
Kod UNSPSC:
41115601
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point 55.6 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
AQUASTAR
Zawiera dichlorometan zwiększający rozpuszczalność olejów i tłuszczów podczas badania aldehydów i ketonów.
AX1699KC-6 jest pakowany w szklane butelki 38/430.
AX1699KC-5 jest pakowany w butelki szklane 38/430 z powłoką polietylenową.
Komentarz do analizy
Kolor: Bezbarwny
Postać: Przezroczysty płyn
Wydajność: Aby przejść test
Woda (H2O): 0.06-0.10%
Informacje prawne
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Immune system, thymus
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
55.6 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)