Kluczowe dokumenty
AX0442
Supelco
Reagent Alcohol
82.0-86.0% ethanol basis, Reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
product name
Alcohol, Reagent
Poziom jakości
Próba
82.0-86.0% ethanol basis
Postać
liquid
skład
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
Water, 7-8%
kolor
APHA: ≤20
temp. przejścia
flash point 17 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent
Postać fizyczna
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
Komentarz do analizy
Assay (Ethanol): 82.0-86.0%
Assay (Isopropyl alcohol): 4.0-6.0%
Assay (Methanol): 3.5-5.5%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 7-8%
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup