Kluczowe dokumenty
AX0115
Supelco
Acetone
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonim(y):
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
635680
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
200-662-2
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
13.2 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aledhyde (as HCHO)
≤0.05% Isopropyl Alcohol
≤0.05% Methanol
≤0.5% Water
pozostałość po odparowaniu
≤5 ppm
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point <-20 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λmaks.
≤330 nm
absorpcja UV
λ: 330 nm Amax: ≤1.00
λ: 340 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
AX0115P-1 i AX0115P-6 są pakowane w szklane butelki z powłoką polietylenową.
HPLC, Spełnia specyfikacje ACS, Spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF
Intensywność luminescencji acetonu zależy od składników roztworu. Absorpcja światła UV przez aceton powoduje jego fotolizę i wytwarzanie promieni.
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Aldehyd (jako HCHO): 0,002% max
Wygląd: Przejrzysta ciecz, wolna od cząstek stałych
Oznaczenie (GC, skorygowane o zawartość wody): 99,5% min
Kolor (APHA): 10 max
Pozostałość po odparowaniu: 5ppm max
Przefiltrowano przez filtr 0,2 m: Aby przejść test
Postać: Ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne z normą
Alkohol izopropylowy: 0,05% max
Metanol: 0,05% max
Rozpuszczalność w wodzie: Aby przejść test
Substancje redukujące nadmanganian: Aby przejść test
Miareczkowalny kwas: 0.0003meq/g max
Miareczkowalna zasada: 0.0006meq/g max
Abs. UV przy 330 nm: 1.00AU max
Abs. UV przy 340 nm: 0.10AU max
Abs. UV przy 350 nm: 0.02AU max
Abs. UV przy 400 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 330nm max
Woda (H2O): 0,5% max
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup