Kluczowe dokumenty
AP1173
Sigma-Aldrich
Mysz anty-EPHA4 mAb (6H7)
liquid, clone 6H7, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-receptor efryny A4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H7, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHA4(2043)
Opis ogólny
Anti-EPHA4, mysi monoklonalny, klon 6H7, rozpoznaje białko EPHA4 w komórkach NIH3T3. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i Western blotting.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko EPHA4 o masie ~100 kDa.
Rozpoznaje białko EPHA4 w komórkach NIH3T3.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 887-987 ludzkiego EPHA4, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian Hitt et al.
The Journal of biological chemistry, 287(46), 38408-38425 (2012-09-19)
BACE1 is the β-secretase enzyme that initiates production of the β-amyloid peptide involved in Alzheimer disease. However, little is known about the functions of BACE1. BACE1-deficient mice exhibit mild but complex neurological phenotypes suggesting therapeutic BACE1 inhibition may not be
Heng-Huan Lee et al.
Nature communications, 12(1), 2788-2788 (2021-05-15)
Human ribonuclease 1 (hRNase 1) is critical to extracellular RNA clearance and innate immunity to achieve homeostasis and host defense; however, whether it plays a role in cancer remains elusive. Here, we demonstrate that hRNase 1, independently of its ribonucleolytic