Kluczowe dokumenty
AG334
Sigma-Aldrich
Receptor opioidowy, δ 358-372, peptyd kontrolny dla AB5505
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.25
metody
cell based assay: suitable
Poziom jakości
numer dostępu UniProt
informacje o genach
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: P41143 # Hamuje uwalnianie neuroprzekaźników poprzez zmniejszenie prądów jonów wapnia i zwiększenie przewodnictwa jonów potasu. Wysoce stereoselektywny receptor dla enkefalin.
ROZMIAR: 372 aminokwasy; 40413 Da
PODZIAŁ: Współdziała z GPRASP1.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P41143 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
Zastosowanie
Do stosowania w blokowaniu reaktywności AB5505.
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS, pH 7,4. Rozpuścić w 20 μl sterylnej wody destylowanej.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.