Kluczowe dokumenty
ACK5003NT
Millipore
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA with 3kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
Materiały
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
sterylność
non-sterile
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon® Pro
Parametry
10 mL sample volume
metody
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
Długość
12 cm (4.7 in.)
Średnica
2.97 cm
powierzchnia filtracyjna
1 cm2
wielkość porów
3 kDa NMWCO
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Filter Code: PLCGC
Filter Type: Ultrafiltration
This kit includes 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO 3 kDa, 3 ml HisBind Ni-NTA resin (Binding capacity: 5 to 10mg His tagged protein/ml agarose), 25ml Bind Buffer (4X), 25 ml Wash buffer (4X), 5ml elution buffer (4X)
Zastosowanie
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
Cechy i korzyści
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
Postać fizyczna
Color Code: Clear with pink cap
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
95.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35.5 °C