ABT69
Anti-CCDC53 Antibody
from rabbit
Synonim(y):
coiled-coil domain containing 53, Coiled-coil domain-containing protein 53, WASH complex subunit CCDC53
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCDC53(51019)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected CCDC53 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HepG2 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1