Kluczowe dokumenty
ABT47
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Claudin-7
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Claudin-7, CLDN-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN7(1366)
Opis ogólny
Klaudyna-7 jest członkiem rodziny klaudyn, które są integralnymi białkami błonowymi ścisłego połączenia z czterema domenami transbłonowymi i dwiema pętlami zewnątrzkomórkowymi. Wykazano, że klaudyna-7 ulega niedostatecznej ekspresji w inwazyjnych rakach przewodowych i rakach jelita grubego w porównaniu z prawidłowymi komórkami nabłonkowymi. Klaudyna-7 różni się od innych klaudyn, ponieważ pełni zarówno funkcje strukturalne, jak i regulacyjne, regulując ekspresję antygenu specyficznego dla prostaty.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej Claudin-7.
Zastosowanie
Anti-Claudin-7 Antibody jest przeciwciałem przeciwko Claudin-7 do stosowania w WB.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Jakość
Evaluated by Western Blot in BALB3T3/A31 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Claudin-7 in 10 µg of BALB3T3/A31 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~22 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek BALB3T3/A31
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1