ABT334
Anti-TSLP receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
TSLP Receptor Antibody, TSLP Receptor, Thymic stromal lymphopoietin receptor, CRL2, ILXR, TSLPR, Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like 2, IL-XR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSLP(85480)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TSLP receptor in human liver cells.
Signaling
Cytokines & Cytokine Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TSLP receptor in 15 µg of human liver tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human liver tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2