Kluczowe dokumenty
ABT319
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw nefrynie
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nephrin, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPHS1(4868)
Opis ogólny
Nefryna (NPHS1, NPHN), znana również jako receptor adhezji komórkowej specyficzny dla kłębuszków nerkowych, ulega silnej ekspresji w kłębuszkach nerkowych i należy do rodziny immunoglobulin cząsteczek adhezji komórkowej. Mutacje w genie nefryny powodują wrodzony zespół nerczycowy, zaburzenie autosomalne recesywne charakteryzujące się masywnym białkomoczem w macicy i nerczycą po urodzeniu. Kłębuszki nerkowe umożliwiają normalnym nerkom filtrowanie osocza, dzięki czemu jest ono bardzo czyste. Nefryna ulega ekspresji w przeponie szczelinowej podocytów kłębuszków nerkowych w sposób, który sugeruje, że cząsteczki nefryny homodimeryzują w sposób antyrównoległy, podobny do interakcji kadheryn w połączeniach adherentnych. Nefryna może zatem stanowić całą zewnątrzkomórkową strukturę przepony szczelinowej.
Specyficzność
Oczekuje się, że to przeciwciało wykryje obie znane izoformy nefryny.
Immunogen
Epitop: Domena wiążąca NPHS2
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie wiążącej NPHS2 ludzkiej nefryny.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło nefrynę w ludzkiej tkance nerkowej.
Przeciwciało przeciwko nefrynie jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko nefrynie i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC (parafina).
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nephrin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~190 kDa i ~85 kDa. Znane są dwie izoformy o masie 134 kDa (izoforma 1) i 130 kDa (izoforma 2). Białko to może być obserwowane przy wyższych masach cząsteczkowych z powodu glikozylacji (Ruotsalainen, V., et al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 6(96):7962-7967.).
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1