ABT318
Anti-Protocadherin 19 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protocadherin-19
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDH19(57526)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Protocadherin 19 in human cerebral cortex tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1