Kluczowe dokumenty
ABT259
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko łańcuchowi gamma fibrynogenu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, mouse
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowej domenie fibrynogenu mysiego łańcucha gamma fibrynogenu.
Zastosowanie
Epitop: C-końcowa domena fibrynogenu
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Fibrinogen gamma chain in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Właściwości fizyczne
Zaobserwowano ~55 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 49 kDa, jednak łańcuch gamma fibrynogenu został wykazany jako pasmo ~55 kDa z powodu glikozylacji (Nickerson, J.M., et al. (1981). Biochemistry. 20:2818-2821).
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.