ABT1493-AF488
Anti-Cofilin-1 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Cofilin-1, 18 kDa phosphoprotein, Cofilin, non-muscle isoform, p18
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFL1(1072)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. ABT1493) is also available for immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Cell Structure
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected cofilin-1 in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2