ABT1382
Anti-Neurocan
from rabbit
Synonim(y):
Neurocan core protein, 245 kDa early postnatal core glycoprotein, Chondroitin sulfate proteoglycan 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Ncan(58982)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Jakość
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Neurocan in E14 embryonic rat brain (frozen sections) and rat E14 neocortex.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1