ABT135
Anti-phospho-FAK (Tyr397) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Focal adhesion kinase 1, FADK 1, Protein-tyrosine kinase 2, pp125FAK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
metody
cell based assay: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr397)
informacje o genach
human ... PTK2(5747)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-FAK (Tyr397) in 10 µg of untransfected and Src-transfected RAT2 cell lysates.
Opis wartości docelowych
An uncharacterized band appears at ~190 kDa in some lysates.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
untransfected and Src-transfected RAT2 cell lysates
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1