ABS445
Anti-Caspase-5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Caspase-5, CASP-5, ICE(rel)-III, Protease ICH-3, Protease TY, Caspase-5 subunit p202.Caspase-5 subunit p10
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP5(838)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected Caspase-5 in P815 cells.
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Caspase-5 in Ramos cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Ramos cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2