ABS441
Przeciwciało beztłuszczowe
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Fat Free homolog, Vacuolar protein sorting-associated protein 51 homolog
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (immunogen homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANG(283)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Fat Free in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizat tkanki mózgowej myszy
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2