ABS2270
Anti-CDK11
Synonim(y):
Cell division cycle 2-like protein kinase 2, Cell division protein kinase 11A, Cyclin-dependent kinase 11A, EC:2.7.11.22, Galactosyltransferase-associated protein kinase p58/GTA, PITSLRE serine/threonine-protein kinase CDC2L
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
rabbit #5, polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 91.36 kDa
observed mol wt ~91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... CDK11A(728642)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HCT116 Cell Lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDK11 in HCT116 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cyclin-dependent kinase 11 in Western Blotting applications (Hluchy, M., et. al. (2022). Nature. 609(7928):829-834).
ChIP-seq Anaylysis: A representative lot detected Cyclin-dependent kinase 11 in ChIP-seq applications (Hluchy, M., et. al. (2022). Nature. 609(7928):829-834).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1