ABS2230
Anti-USP46
Synonim(y):
Deubiquitinating enzyme 46, EC:3.4.19.12, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 46, Ubiquitin thioesterase 46, Ubiquitin-specific-processing protease 46
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 42.44 kDa
observed mol wt ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... USP46(64854)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysates from USP46 (KO) 293T cells and wild type 293T cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution of this antibody detected USP46 in lysate from wild type 293T cells, but not in USP46 (KO) 293T cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected USP46 in Western Blotting applications (Joo, et al. (2011) JBC 286(9); 7190-7201).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected USP46 in Human kidney tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected USP46 in Immunoprecipitation applications (Joo, et al. (2011) JBC 286(9); 7190-7201).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected USP46 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Joo, et al. (2011) JBC 286(9); 7190-7201).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected USP46 in Immunocytochemistry applications (Huo Y. (2015) J. Neurochem. 134(6); 1067-1080).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1