ABS2131M
Anti-phospho Rab1 (Thr75)
from rabbit
Synonim(y):
YPT-1 related protein, Ras-related protein Rab-1A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr75)
informacje o genach
human ... RAB1A(5861)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho Rab1 (Thr75) in lysates from HEK-293T stably expressing GST-Rab1a-Tak1.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2