ABS1646
Anti-VPS4A (UT289)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Vacuolar protein sorting-associated protein 4A, Protein SKD2, SKD1-homolog, Vacuolar protein sorting factor 4A, Vacuolar sorting protein 4, VPS4A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4A(116733)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipited EGFP-VPS4A fusion together with CHMP5-Myc and Myc-LIP5 exogenously expressed in HEK293T cells. CHMP5-Myc with L4D mutation and Myc-LIP5 with M64A, W147D, or Y278A mutation failed to co-immunoprecipitate with VPS4A (Skalicky, J.J., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(52):43910-43926).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected both endogenous VPS4A and exogenously expressed EGFP-VPS4A fusion in HEK293T cell lysates as well as in Anti-Myc immunoprecipites from CHMP5-Myc or Myc-LIP5 expressing cells (Skalicky, J.J., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(52):43910-43926).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the VPS4A target band in lysate from untransfected, but not VPS4A shRNA-transfected, HeLa cells (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antiserum detected VPS4A in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1