ABS1642
Anti-SPTLC1 Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Serine palmitoyltransferase 1, LCB 1, Long chain base biosynthesis protein 1, Serine-palmitoyl-CoA transferase 1, SPT 1, SPT1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPTLC1(10558)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Lipid Signaling
Western Blotting Analysis: The purified polyclonal antibody was used to detect SPTLC1 in human cell lysates (HEK293, HepG2, JAR, JEG3) and human placenta tissue homogenate (Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected SPTLC1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1