ABS1591
Anti-SR-alpha Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Signal recognition particle receptor subunit alpha, Docking protein alpha, DP-alpha, SR-alpha, SRalpha
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
canine, rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRPR(6734)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: An 1:5,000 dilution of a representative lot detected SR-alpha in 15 µg HeLa cell lysate (Courtesy of Dr. Christopher V. Nicchitta, Duke University Medical Center, Durham, NC).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SRP receptor alpha subunit (SRα) in the Brij35-sensitive (BrS), but not in the Brij35-resistant (BrR) fraction of HeLa ER membrfane proteins (Jagannathan, S., et al. (2014). J. Biol. Chem. 2014, 289(37):25907-25924).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SRP receptor alpha subunit (SRα) in sodium cholate extract (CE) of ribosome-stripped canine pancreas rough microsome (RM) preparation (Migliaccio, G., et al. (1992). J. Cell Biol. 117(1):15-25).
Signaling
Vesicular Trafficking
Jakość
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected SR-alpha in canine pancreas tissue rough microsome lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1