Kluczowe dokumenty
ABS1062
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Gβ5
serum, from rabbit
Synonim(y):
Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-5, Gbeta5, Transducin beta chain 5, GNB5 guanine nucleotide binding protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
dog ... Gnb5(608623)
human ... GNB5(10681)
mouse ... Gnb5(14697)
rat ... Gnb5(83579)
Opis ogólny
Gβ5 (GNB5 białko wiążące nukleotydy guaninowe (białko G), beta 5) jest podjednostką białka G obecną głównie w ośrodkowym układzie nerwowym. Wydaje się, że białko to ulega ekspresji w dwóch formach, jednej występującej w mózgu o masie 39 kDa i jednej występującej w siatkówce o masie 44 kDa. Stwierdzono również, że Gβ5 ściśle wiąże się z RGS7, członkiem nadrodziny negatywnych regulatorów sygnalizacji białek G. Kompleksy te zostały zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym. Kompleksy te zostały zlokalizowane w większości regionów mózgu, podczas gdy Gβ1-4 nie wykazują obserwowalnej kolokalizacji z RGS7, pomimo ich powszechnej współdystrybucji w podobnych sieciach neuronalnych. To przeciwciało jest specyficzne dla sekwencji peptydowej w obrębie ostrza D1, która nie występuje w Gβ1-4.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego Gβ5.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Gβ5 w HA-ERK2, HA-MAPK i Gβ5 w kotransfekowanych komórkach COS, cholanowych ekstraktach błonowych kontrolnych (Con) lub transfekowanych (b5 1 g2) komórek COS, myszy lub bydlęcego mózgu (Zhang, S., et al. (1996). JBC. 271(52):33575-33579).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Gβ5 w PC12 i mózgu myszy oraz komórkach PC12 transfekowanych przejściowo konstruktami fuzyjnymi GFP (Zhang, S., et al. (2001). JBC. 276(13):10284-10289).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Gβ5 w PC12 transfekowanym białkami fuzyjnymi, mózgach myszy typu dzikiego, wiążących białko R7 (R7BP) i myszy typu knockout (KO) (Leelamma, M.P., et al. (2010). Journal of Neurochemistry. 113:1101-1112).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Gβ5 w NGF-zróżnicowanych komórkach PC12, NGF-zróżnicowane komórki PC12 stabilnie transfekowane pTREHAGb5 kodującym HA znakowany epitopem Gb5 indukowano doksycykliną (Zhang, S., et al. (2001). JBC. 276(13):10284-10289).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Gβ5 w komórkach PC12 transfekowanych kombinacjami cDNA
HA-Gb5/RGS7HA-Gb5/DRGS-RGS7 lub HA-Gb5/Depless-RGS7, komórkach Neuro-2A lub SH-SY5Y transfekowanych HAGb5/RGS7 lub HA-Gb5/Depless-RGS7 (Leelamma, M.P., et al. (2010). Journal of Neurochemistry. 113:1101-1112).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Gβ5 w pierwotnych komórkach neuronów korowych pochodzących od myszy typu dzikiego i myszy z homozygotycznym nokautem (KO) białka wiążącego R7 (R7BP) (Leelamma, M.P., et al. (2010). Journal of Neurochemistry. 113:1101-1112).
Anti-Gβ5 to przeciwciało przeciwko Gβ5 do stosowania w WB, ICC, IF.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Gβ5 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~39 kDa. Uniprot opisuje 3 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing przy ~44 kDa, ~39 kDa i ~31 kDa i przewiduje się, że to przeciwciało reaguje krzyżowo ze wszystkimi trzema.
Postać fizyczna
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 271(52), 33575-33579 (1996-12-27)
While multiple G protein beta and gamma subunit isoforms have been identified, the implications of this potential diversity of betagamma heterodimers for signaling through betagamma-regulated effector pathways remains unclear. Furthermore the molecular mechanism(s) by which the betagamma complex modulates diverse
Leelamma M Panicker et al.
Journal of neurochemistry, 113(5), 1101-1112 (2010-01-27)
The neuronally expressed G beta(5) subunit is the most structurally divergent among heterotrimeric G beta isoforms and unique in its ability to heterodimerize with the R7 subfamily of regulator of G protein signaling (RGS) proteins. The complex between G beta(5)
J H Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 276(13), 10284-10289 (2001-01-21)
The role that Gbeta(5) regulator of G protein signaling (RGS) complexes play in signal transduction in brain remains unknown. The subcellular localization of Gbeta(5) and RGS7 was examined in rat PC12 pheochromocytoma cells and mouse brain. Both nuclear and cytosolic