ABN647
Anti-Syntaphilin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Syntaphilin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNPH(9751)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected Syntaphilin in human brain cells.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected Syntaphilin in rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2