Kluczowe dokumenty
ABN55
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Netrin-1
serum, from rabbit
Synonim(y):
netrin 1, mouse, homolog of, Netrin 1, Ntn1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ntn1(18208)
Opis ogólny
Netrin-1 jest wydzielanym, dwufunkcyjnym ligandem należącym do rodziny Netrin; grupy białek, o których wiadomo, że działają jako wszechstronne, chemotropowe wskazówki aksonalne dla aksonów ruchowych OUN i obwodowych. Netryna-1 jest niezbędna do rozwoju oligodendrocytów rdzenia kręgowego. Istnieją dwa receptory, z którymi Netrin-1 jest związana i które powodują, że jest ona chemoatraktantem lub chemorepelantem dla aksonów. Receptor Deleted in Colorectal Cancer (DCC) reguluje przyciąganie aksonów do Netrin-1, a UNC5 pośredniczy w odpychaniu aksonów od Netrin-1. Badania wykazały, że Netrin-1 działa jako czynnik przetrwania poprzez swój związek z receptorami, hamując początek apoptozy. Netrin-1 jest również zaangażowana w nowotworzenie jelita grubego poprzez swoją apoptotyczną rolę regulacyjną. Ekspresja Netrin-1 została wykryta w dorosłych aksonach i oligodendrocytach, a także jest powszechnie obserwowana w rozwijających się embrionalnych tkankach mezodermalnych i układzie nerwowym.
Specyficzność
Inne homologie: Człowiek (94% homologii sekwencji).
Immunogen
Epitop: Nieznany
Liniowy peptyd odpowiadający mysiej Netrin-1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Netrin-1 wykrywa poziom Netrin-1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Jakość
Evaluated by Western Blot in mouse brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected Netrin-1 on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~68 kDa. Charakterystyczne fragmenty proteolityczne Netrin-1 znalezione w OUN mają niższe masy cząsteczkowe.
Postać fizyczna
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej myszy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1