ABN32
Anti-PDE9A Antibody
from rabbit
Synonim(y):
High affinity cGMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 9A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rhesus macaque, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDE9A(5152)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PDE9 in human prostate tissue, and in possible golgi type II and basket cells in the Purkinje and molecular layers of mouse cerebellum.
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PDE9A in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human spleen tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1